Learn More
Contec™ EasySat™ Eimerlose Bodenmoppköpfe
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16665514 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
Moppkopf
Texturierter Moppkopf
Packungsgröße:
32 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
16665514 Moppkopf 32 Stück
15781778 Texturierter Moppkopf 32 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16665514 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. BLVKMOP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    404.00 €
    344.49 € / 32 Stück
    Sparen 59.51 €
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kein Eimer oder Auswringer bei der Anwendung des Reinraummopps erforderlich. Der EasySat™ Der eimerlose Bodenwischer verfügt über lasergeschnittene, versiegelte Kanten. VertiKlean™ Das Material des Moppkopfes ist vollständig autoklavierbar. Die Reinigungslösung lässt sich nach Bedarf auf Knopfdruck abgeben.
  • Kein Eimer oder Auswringer mehr erforderlich
  • Speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt
  • Merkmale: Lasergeschnittene, versiegelte Kanten VertiKlean™ Das Material des Moppkopfes besteht aus einem leichten Polyestergewebe, das mit sauberem Esterschaum laminiert ist und dadurch eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit aufweist.
  • Das System umfasst einen 1,5-Liter-Behälter (52 oz.). durchscheinender Lösungstank, der bis zu 5.000 Quadratfuß reinigen kann
  • Der Tank wiegt nur 3,2 kg (7 lb.). wenn voll
  • Die Durchflussregelung auf Knopfdruck gibt Reinigungslösung nach Bedarf aus
  • Abgewinkelte Moppköpfe reinigen schwer erreichbare Stellen und können innerhalb von Sekunden angebracht und entfernt werden
  • System und Wischmoppköpfe sind bis 121 °C (250 °F) für 30 °Minuten vollständig autoklavierbar.
  • Moppköpfe sind in normalen und strukturierten Ausführungen und auch gammabestrahlt erhältlich
  • Die Köpfe lassen sich mit herkömmlichen Klettverschlüssen einfach am Rahmen befestigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Moppkopf
Farbcode Weiß
Kopftyp Flach
Länge (angloamerikanisch) 21,5 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 55 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,75 in.
Breite (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 18,25 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Verwendung mit Desinfektionsmitteln, die speziell für Reinraumböden entwickelt wurden
Color-coded Nein
Material Polyester