Learn More
Contec™ EasySat™ Eimerlose Bodenmoppköpfe
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-3887954 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Moppkopf
Texturierter Moppkopf
Packungsgröße:
32 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
16665514 Moppkopf 32 Stück
15781778 Texturierter Moppkopf 32 Stück
2 options
Artikelnummer. 16665514
Marke: Contec™ BLVKMOP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Add to basket
Kein Eimer oder Auswringer bei der Anwendung des Reinraummopps erforderlich. Der Contec™ EasySat™ Bodenmopp ohne Eimer verfügt über einen Moppkopf mit lasergeschnittenem VertiKlean™ Material und versiegelten Kanten und ist vollständig autoklavierbar. Die Reinigungslösung lässt sich nach Bedarf auf Knopfdruck abgeben.
  • Kein Eimer oder Auswringer mehr erforderlich
  • Speziell für den Einsatz in Reinräumen entwickelt
  • Mit lasergeschnittenem VertiKlean™ Moppkopfmaterial mit versiegelter Kante, das aus leichtem Polyestergewebe besteht, das für eine hervorragende Abriebfestigkeit auf reinen Esterschaum laminiert ist
  • Das System enthält einen transparenten 1,5 l-Behälter (52 oz.), der für bis zu 5.000 Quadratfuß reicht
  • Der Behälter wiegt in vollem Zustand nur 3,2 kg (7 lbs.)
  • Die Durchflussregelung auf Knopfdruck gibt Reinigungslösung nach Bedarf aus
  • Abgewinkelte Moppköpfe reinigen schwer erreichbare Stellen und können innerhalb von Sekunden angebracht und entfernt werden
  • System- und Moppköpfe sind bei bis zu 121 °C (250 °F) für 30 Minuten vollständig autoklavierbar
  • Moppköpfe sind in normalen und strukturierten Ausführungen und auch gammabestrahlt erhältlich
  • Die Köpfe lassen sich mit herkömmlichen Klettverschlüssen einfach am Rahmen befestigen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Moppkopf
Farbcode Weiß
Kopftyp Flach
Länge (angloamerikanisch) 21,5 in.
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 55 cm
Autoklavierbar Autoklavierbar
Höhe (metrisch) 12 cm
Höhe (angloamerikanisch) 4,75 in.
Breite (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 18,25 in.
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Verwendung mit Desinfektionsmitteln, die speziell für Reinraumböden entwickelt wurden
Color-coded Nein
Material Polyester