Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Verpackungsmenge:
1000 Wischtücher/Beutel
150 Wischtücher/Beutel
150 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
150/Beutel, 8 Beutel/Karton
25 Tücher/Innenbeutel, 4 Innenbeutel/Beutel
300 Wischtücher/Beutel
300 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
75 Tücher/Beutel
75/Beutel, 8 Beutel/Karton. (flachgelegt)
75/Packung, 4 Packungen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Produkttyp:
Wischtücher
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
1200 Stück
300 Stück
4800 Stück
600 Stück
75 Stück
Description
- Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreiem Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
- Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%ige Ausnutzung des Wischtuches
- In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt
- Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
- Gute Absorption von Lösungsmitteln
- Abriebs- und chemikalienbeständig
Order Info
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Länge (metrisch) | 23 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Flächengewicht | 140 g/m2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO-Klasse 4 |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Show More |