Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15333336 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
10 x 10 cm (4 x 4 in.)
15 x 15 cm (6 x 6 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
1000 Tücher/Beutel (gestapelt)
150 Tücher/Beutel (stapelverpackt)
150 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
150/Beutel, 8 Beutel/Karton (Flach gestapelt)
25 Tücher/Innenbeutel, 4 Innenbeutel/Beutel
300 Tücher/Beutel (stapelverpackt)
300 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
75 Stück/Beutel, 8 Beutel/Karton. (Flach gestapelt)
75 Stück/Packung, 4 Packungen/Beutel, 10 Beutel/Karton.
75 Tücher/Beutel (stapelverpackt)
Produkttyp:
Heißsiegel-Reinigungstuch
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
1200 Stück
300 Stück
4800 Stück
600 Stück
75 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Produkttyp Sterilität Packungsgröße
15333336 10 x 10 cm (4 x 4 in.) 300 Tücher/Beutel (stapelverpackt) Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril 4800 Stück
15917921 15 x 15 cm (6 x 6 in.) 75 Stück/Packung, 4 Packungen/Beutel, 10 Beutel/Karton. Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril 300 Stück
16071752 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 25 Tücher/Innenbeutel, 4 Innenbeutel/Beutel Heißsiegel-Reinigungstuch Steril 1200 Stück
11922445 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Tücher/Beutel (stapelverpackt) Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril -
16665524 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150/Beutel, 8 Beutel/Karton (Flach gestapelt) Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril 1200 Stück
12837163 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Wischtücher/Beutel (Großpackung) Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril 1 Stück
16615534 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 300 Wischtücher/Beutel (Großpackung) Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril 1200 Stück
15204878 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 75 Tücher/Beutel (stapelverpackt) Heißsiegel-Reinigungstuch Unsteril 75 Stück
15144589 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 75 Stück/Beutel, 8 Beutel/Karton. (Flach gestapelt) Heißsiegel-Reinigungstuch Steril 600 Stück
16606044 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 1000 Tücher/Beutel (gestapelt) Heißsiegel-Reinigungstuch Steril 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15333336 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. PNHS44
Unterstützen Sie ein sichereres, effizienteres Labor
Verwenden Sie den Aktionscode 28026
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 19-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reinigen Sie das Äußere von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nichtflüchtigen Rückständen.
  • Strukturierte, fusselfreie Stricktücher aus 100 % Polyester mit heißversiegelten Kanten
  • Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%-ige Ausnutzung des Wischtuches
  • Empfohlen für ISO Umgebungen der Klassen 3-8
  • Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
  • Gewaschen und verpackt in einem ISO Reinraum der Klasse 4
  • Verfügbar und validiert steril bis zu einem Sterilitätssicherheitsniveau von 10⁻⁶ gemäß den Standards und empfohlenen Verfahren der AAMI/ISO 11137:2006-Richtlinien
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Heißsiegel-Reinigungstuch
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (metrisch) 10,16 cm
Breite (angloamerikanisch) 4 in.
Breite (metrisch) 10,16 cm
Material Polyesterstrickgewebe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 140 g/m2
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 10 x 10 cm (4 x 4 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die allgemeine Reinigung
Verpackungsmenge 300 Tücher/Beutel (stapelverpackt)
Lage 2-lagig