Learn More
Contec™ Polynit™ Wischtücher
Artikelnummer. 17186861 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
150 Wischtücher/Beutel, gestapelt
75/Packung, 10 Packungen/Karton (flachgelegt)
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
150 Stück
Artikelnummer. 17186861
Marke: Contec™ PN1212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigen Sie die Oberflächen von Produkten und Verfahrensinstrumenten. Die Contec™ Polynit™ Wischtücher sind eine langlebige Option für Umgebungen der ISO-Klasse 5.
  • Für allgemeine Reinigungsaufgaben in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Ideal zum Abwischen der äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten oder anderen Geräten
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt. Erhältlich steril gemäß AAMI ISO-Methode I-Richtlinien mit einem SAL-Wert von 10-6, verpackt in abziehbaren Außenbeuteln mit linearen Innenbeuteln zum aufreißen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Verpackungsmenge 75/Packung, 10 Packungen/Karton (flachgelegt)
Lage 2-lagig