Learn More
Contec™ Polynit™ Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-2436371 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Verpackungsmenge:
150 Wischtücher/Beutel, gestapelt
75/Packung, 10 Packungen/Karton (flachgelegt)
Sterilität:
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1200 Stück
150 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Verpackungsmenge Sterilität unitSize
16631284 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Wischtücher/Beutel, gestapelt Unsteril 1200 Stück
13497889 23 x 23 cm (9 x 9 in.) 150 Wischtücher/Beutel, gestapelt Unsteril 150 Stück
17186861 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 75/Packung, 10 Packungen/Karton (flachgelegt) Unsteril 1 Stück
3 options
Artikelnummer. 16631284
Marke: Contec™ PN99
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigen Sie die Oberflächen von Produkten und Verfahrensinstrumenten. Die Contec™ Polynit™ Wischtücher sind eine langlebige Option für Umgebungen der ISO-Klasse 5.
  • Für allgemeine Reinigungsaufgaben in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Ideal zum Abwischen der äußeren Produktoberflächen und zum Reinigen der Innenflächen von Verfahrensinstrumenten oder anderen Geräten
Bestellinformation
In einer Reinraumumgebung der ISO-Klasse 4 gewaschen und verpackt. Erhältlich steril gemäß AAMI ISO-Methode I-Richtlinien mit einem SAL-Wert von 10-6, verpackt in abziehbaren Außenbeuteln mit linearen Innenbeuteln zum aufreißen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Polynit™ Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 5
Farbe Weiß
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Verpackungsmenge 150 Wischtücher/Beutel, gestapelt
Lage 2-lagig