Learn More
Contec™ PROSAT™ Sterile Vlies-Wischtücher, getränkt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11932435 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Packungsgröße:
30 Stück
Artikelnummer. 11932435
Marke: Contec™ PS911EB/ETOH
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Abwischen von Isolatoren, Schränken, Hauben und andere Reinraumgeräten und -werkzeugen.Contec™ PROSAT™ Sterile Wischtücher aus vorgetränktem Vlies eignen sich optimal für die Reinigung nach BD RODAC™ Plattenprobennahmen.Diese Wischtücher wurden speziell für sterile Umgebungen entwickelt.
  • Ausgelegt für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen sowie Anwendungen mit medizinischen Geräten
  • Auswahl zwischen gesponnenen Vliesstoff-Wischtüchern aus 100 % Polyester für höhere Reinheit, kostengünstigen wasserstrahlverfestigten Polyester/Cellulose-Wischtüchern und Wischtüchern aus heißluftgezogenem Polypropylen für längere Haltbarkeit
  • Praktisch vorgesättigt mit einer 70/30-Mischung aus IPA in Halbleiterqualität und deionisiertem Wasser oder einer 70/30-Mischung aus denaturiertem Ethylalkohol und deionisiertem Wasser zur Verringerung von VOC-Emissionen und gefährlichem Abfall
  • Alle Wischtücher durch Gammastrahlung auf einen Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 sterilisiert und nach den Richtlinien gemäß AAMI ISO 11137 (Methode 1) validiert
  • Sterilitätszertifikat und Strahlungszertifikat im Lieferumfang enthalten
  • Empfohlen für die Verwendung in Umgebungen gemäß ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5)
  • Wiederverschließbare Beutel, einzeln mit Chargennummer und zur Gewährleistung von Produktintegrität und -reinheit mit manipulationssicheren Etiketten versehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgesättigte Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 11 in.
Länge (metrisch) 27,9 cm
Breite (angloamerikanisch) 11 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polypropylen
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die routinemäßige Reinigung von Werkzeugen, Instrumenten und anderen Laborgeräten; konzipiert für sterile Umgebungen
Verpackungsmenge 30 Wischtücher/Beutel
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 70 % vergällter Ethylalkohol/30 % entionisiertes Wasser
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70% DENATURED ETHANOL
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P411-Bei Temperaturen von nicht mehr als 40°C/104°F aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ETHANOL, PROPAN-2-OL