Learn More
Contec™ PROSAT™ PS-911 vorgetränkte Wischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22,9 x 27,9 cm
Packungsgröße:
1500 Stück
Beschreibung
- Mit IPA- und DI-Wassermischungen getränkt in flachen, wiederverschließbaren Beuteln, mit einzelner Chargennummerierung, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
- Diese speziell entwickelten Beutel bewahren die Reinheit und die Sättigung der Lösungsmittel
- Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
- ISO-Klasse 5 kompatibel
- 30 Tücher/Beutel, 50 Beutel/Karton
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgesättigte Wischtücher |
| Material | Polypropylen |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 5, SEMI für Metalle/Verunreinigungen |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 22,9 x 27,9 cm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Prozesswerkzeuge und andere Geräte |
| Verpackungsmenge | 30 Wischtücher/Beutel, 50 Beutel/Karton |
| Sättigungslösung | 70 % IPA/ 30 % DI-Wasser |
| Sterilität | Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT MBPP WITH 70% IPA
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält:
Berichtigung von Produktinhalten