Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Mikrofaserwischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (31 x 25 cm)
18 x 10 in. (46 x 25 cm)
Packungsgröße:
400 Stück
800 Stück
Beschreibung
- Für Trockenanwendungen, bei denen Partikelaufnahme und -retention von entscheidender Bedeutung sind
- Entwickelt mit Mikro-Frottee, um eine schnelle und effiziente Aufnahme und Retention von Partikeln zu ermöglichen, wofür die Mikrofaser bekannt ist
- Mit maximaler Menge an Mikrofaser zur Aufnahme und Retention von Partikeln, Staub und anderer Kontaminanten in Reinräumen und anderen kritischen Anwendungen
- In einigen Anwendungen kann die Trockenleistung des Produkts für den Wegfall kostspieliger Reinigungschemikalien sorgen
- Aufgrund der einzigartigen Verarbeitung von Contec besitzt das MicroGenesis Wischtuch hervorragende Saugeigenschaften und ist somit bestens für mehrere Anwendungen und Branchen geeignet
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln, Chemikalien und Lösungen
- Sicher in der Verwendung aller Desinfektionsmitteln, einschließlich Bleichmittel und quaternäres Ammonium
- Herstellung von Tabletten und fein pulverisierte Pharmazeutika
- Pulverrückstände, die auf Geräten, Böden, Wänden und Decken erzeugt und abgelagert werden
- Schmiermittelentfernung von Produktionsanlagen zwischen Fertigungslosen
- Reinigung von Glas und Brillen
- Allgemeiner Reinraum
- Aufnahme und Entfernung von verschütteten Flüssigkeiten
- Nass- und Trockenbodenreinigung
- Reinigen und Polieren von Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Mikrofaser Wischtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 31 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Breite (metrisch) | 25 cm |
| Material | Polyester-Mikrofaser |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 10 in. (31 x 25 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal zum Aufnehmen von Partikeln und Pulverrückständen, die sich auf Geräten, Böden, Wänden und Decken ablagern |
| Mehr anzeigen |