Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Mikrofaserwischtücher
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16645524 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
31 x 25 cm (12 x 10 in.)
46 x 25 cm (18 x 10 in.)
Packungsgröße:
400 Stück
800 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16645524 46 x 25 cm (18 x 10 in.) 400 Stück
16635524 31 x 25 cm (12 x 10 in.) 800 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16645524 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. LWMM0300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.00 €
    401.88 € / 400 Stück
    Sparen 69.12 €
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Aufnahme und Rückhaltung von Partikeln, Staub und anderen Verunreinigungen in Reinräumen und anderen kritischen Anwendungen. MicroGenesis™ Mikrofasertücher bestehen aus 100% Polyester-Mikrofasergarn eingestrickt ein thermisch gebundenes Polypropylen-Substrat. Dadurch wird Mikrofaser nur dort auf die Wischfläche aufgebracht, wo sie benötigt wird, während jede Maschenbasis in einer thermisch gebundenen Unterlage versiegelt ist.
  • Für Trockenanwendungen, bei denen Partikelaufnahme und -retention von entscheidender Bedeutung sind
  • Entwickelt mit Mikro-Frottee, um eine schnelle und effiziente Aufnahme und Retention von Partikeln zu ermöglichen, wofür die Mikrofaser bekannt ist
  • Mit maximaler Menge an Mikrofaser zur Aufnahme und Retention von Partikeln, Staub und anderer Kontaminanten in Reinräumen und anderen kritischen Anwendungen
  • In einigen Anwendungen kann die Trockenleistung des Produkts für den Wegfall kostspieliger Reinigungschemikalien sorgen
  • Contecs einzigartiges Verarbeitungsverfahren verleiht dem MicroGenesis Das Tuch verfügt über ausgezeichnete Saugfähigkeit und eignet sich daher ideal für vielfältige Anwendungen und Branchen.
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln, Chemikalien und Lösungen
  • Sicher in der Verwendung aller Desinfektionsmitteln, einschließlich Bleichmittel und quaternäres Ammonium
Anwendungsbereiche:
  • Herstellung von Tabletten und fein pulverisierte Pharmazeutika
  • Pulverrückstände, die auf Geräten, Böden, Wänden und Decken erzeugt und abgelagert werden
  • Schmiermittelentfernung von Produktionsanlagen zwischen Fertigungslosen
  • Reinigung von Glas und Brillen
  • Allgemeiner Reinraum
  • Aufnahme und Entfernung von verschütteten Flüssigkeiten
  • Nass- und Trockenbodenreinigung
  • Reinigen und Polieren von Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrofasertuch
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Material Polyester-Mikrofaser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 46 x 25 cm (18 x 10 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Aufnehmen von Partikeln und Pulverrückständen, die sich auf Geräten, Böden, Wänden und Decken ablagern
Verpackungsmenge 100/Beutel, 4 Beutel/Karton
Lage 1-lagig