Learn More
Contec™ MicroGenesis™ Mikrofaserwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4675633 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 10 in. (31 x 25 cm)
18 x 10 in. (46 x 25 cm)
Packungsgröße:
400 Stück
800 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
16645524 18 x 10 in. (46 x 25 cm) 400 Stück
16635524 12 x 10 in. (31 x 25 cm) 800 Stück
2 options
Artikelnummer. 16645524
Marke: Contec™ LWMM0300
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Aufnahme und Rückhaltung von Partikeln, Staub und andere Verunreinigungen in Reinräumen und anderen kritischen Anwendungen. Contec MicroGenesis Mikrofaserwischtücher bestehen aus 100 % Polyester-Mikrofasergarn, das zu einem thermisch gebundenen Polypropylen-Substrat gestrickt ist. Diese Struktur wendet Mikrofaser nur auf die Wischfläche an, wo sie benötigt wird, und versiegelt dabei die Basis jedes Stichs in einer thermisch gebundenen Base.
  • Für Trockenanwendungen, bei denen Partikelaufnahme und -retention von entscheidender Bedeutung sind
  • Entwickelt mit Mikro-Frottee, um eine schnelle und effiziente Aufnahme und Retention von Partikeln zu ermöglichen, wofür die Mikrofaser bekannt ist
  • Mit maximaler Menge an Mikrofaser zur Aufnahme und Retention von Partikeln, Staub und anderer Kontaminanten in Reinräumen und anderen kritischen Anwendungen
  • In einigen Anwendungen kann die Trockenleistung des Produkts für den Wegfall kostspieliger Reinigungschemikalien sorgen
  • Aufgrund der einzigartigen Verarbeitung von Contec besitzt das MicroGenesis Wischtuch hervorragende Saugeigenschaften und ist somit bestens für mehrere Anwendungen und Branchen geeignet
  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Desinfektionsmitteln, Chemikalien und Lösungen
  • Sicher in der Verwendung aller Desinfektionsmitteln, einschließlich Bleichmittel und quaternäres Ammonium
Anwendungen
  • Herstellung von Tabletten und fein pulverisierte Pharmazeutika
  • Pulverrückstände, die auf Geräten, Böden, Wänden und Decken erzeugt und abgelagert werden
  • Schmiermittelentfernung von Produktionsanlagen zwischen Fertigungslosen
  • Reinigung von Glas und Brillen
  • Allgemeiner Reinraum
  • Aufnahme und Entfernung von verschütteten Flüssigkeiten
  • Nass- und Trockenbodenreinigung
  • Reinigen und Polieren von Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Mikrofaser Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 46 cm
Breite (angloamerikanisch) 10 in.
Breite (metrisch) 25 cm
Material Polyester-Mikrofaser
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 18 x 10 in. (46 x 25 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zum Aufnehmen von Partikeln und Pulverrückständen, die sich auf Geräten, Böden, Wänden und Decken ablagern
Verpackungsmenge 100/Beutel, 4 Beutel/Karton
Lage 1-lagig