Learn More
Contec™ QuickTask™ Flache Wischmopps
Alle ansehen Contec Produkte
Beschreibung
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
- Das QuickTask System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
- Jeder Moppkopf ist mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln einschließlich Quats und Hypochloritlösungen kompatibel
- Lässt sich schnell und einfach in QuickTask Moppkopfbezüge stecken
- Alles QuickTask Zubehör ist vollständig autoklavierbar
- Stabile, leichte Klapprahmen aus Edelstahl für alle QuickConnect Griffe oder blauer Polypropylengriffe für den Einsatz mit QuickConnect 60 Zoll-Griff aus Edelstahl und ausziehbarem 69 Zoll-Glasfasergriff
Polyester-Strickmoppbezüge (TASK0200 und TASK0250)
- Leichte Einweg-Moppbezüge aus mehrlagigem, absorbierendem Strickpolyester
- Optimiert für den Einsatz auf glatten Oberflächen; trägt Lösungen gleichmäßig auf und entfernt Verunreinigungen
- Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
- Steril und unsteril erhältlich
Geschlaufte Mikrofaser-Moppbezüge (TASK0300)
- Höchste Absorptionsfähigkeit der QuickTask Moppbezüge
- Die Mikrofaserkonstruktion mit kleinen Schlaufen bietet eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit beim Entfernen von Flüssigkeiten, Verunreinigungen, Rückständen und anderen Kontaminanten von den meisten Oberflächen
- Hervorragende Saugfähigkeit und Mopptrocknung auf nassen Oberflächen
- Ideal für Polymerböden
Gestrickte Wischmoppköpfe aus Polyester (TASK0400)
- Sauberster und haltbarster QuickTask Moppbezug
- Mittlere Schlaufen passen sich nahezu jeder Form an.
- Ideal für die Reinigung von Nischenböden, Decken und Wandfugen, einfacher als mit flachen Standardmopps
- Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
Moppköpfe mit Mikrofaseroberfläche und Schaumkern (TASK0600 und TASK0650)
- Die einzigartige Mikrofaseroberfläche mit Schaumkernkonstruktion sorgt für ausgezeichneten Bodenkontakt, Saugfähigkeit und hervorragende Oberflächenreinigung
- Die gerippten Mikrofasern ermöglichen eine hervorragende Reinigung, Lösungsanwendung und Mopptrocknung
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen | 16 x 4.5 Zoll |
| Produkttyp | QuickTask™ Flat Mop-Abdeckung |
| Farbe | Weiß |
| Länge (angloamerikanisch) | 16 in. |
| Sterilität | Unsteril |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Breite (angloamerikanisch) | 4,5 in. |
| Enthält | Taschen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuickTask™ Wischsystem |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. |
| Mehr anzeigen |