Learn More
Contec™ SterileSorb™ Wischtücher
Artikelnummer. p-3138817 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Packungsgröße:
1050 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
16501900 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 1050 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16501900 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. C21212IR
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Wischt verschüttete Flüssigkeiten auf, trocknet Oberflächen und bewahrt die Festigkeit in Reinraumumgebungen. Contec™ SterileSorb™ Wischtücher sind perfekt für Anwendungen der ISO-Klasse 6 geeignet. Die Wischtücher sind doppelt verpackt, um die Produktintegrität und den ungehinderten Eintritt in Sterilräume zu gewährleisten.
Wischt verschüttete Flüssigkeiten auf, trocknet Oberflächen und bewahrt die Festigkeit in Reinraumumgebungen.Contec™ SterileSorb™ Wischtücher sind perfekt für Anwendungen der ISO-Klasse 6 geeignet.Die Wischtücher sind doppelt verpackt, um die Produktintegrität und den ungehinderten Eintritt in Sterilräume zu gewährleisten.
  • Vliesstoff aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Gemisch macht diese Wischtücher saugfähig, langlebig und gering im Gehalt an extrahierbaren Stoffen
  • Die Wischtücher sind für nicht abrasive Anwendungen wie das Abwischen und Aufsaugen von verschütteten Flüssigkeiten im Reinraum und das Abwischen von Produkten vor der Einführung in den Reinraum konzipiert
  • Etikett zeigt Chargennummern und Verfallsdaten für die Chargenrückverfolgbarkeit
Bestellinformation
Flächengewicht von 67.8 g/m2. Gammabestrahlt und als steril validiert bis zum Sterilisierungsvertrauensgrad von 10-6 gemäß AAMI-Richtlinien; Sterilitätszertifikat erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Quiltec™ I Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Polyester-Zellulose
Extinktion Ultra
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 67.8 gsm
Zertifizierung/Konformität AAMI
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Lage 1-lagig
Sterilität Steril