Learn More
Contec™ CONTEXT™ Reinraumpapier und Notizbücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15603998 Alle ansehen Contec Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Abmessungen (L x B):
5,5 x 8,5 in.
8,5 x 11 in.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttyp:
CONTEXT™ Reinraumdokumentation
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. Farbe Abmessungen (L x B) Produkttyp unitSize
15603998 Weiß A4 (210 x 297 mm) CONTEXT™ Reinraumdokumentation 2500 Stück
15693988 Blau A4 (210 x 297 mm) CONTEXT™ Reinraumdokumentation 2500 Stück
15683988 Weiß 8,5 x 11 in. CONTEXT™ Reinraumdokumentation 10 Stück
15673988 Weiß 5,5 x 8,5 in. CONTEXT™ Reinraumdokumentation 20 Stück
4 options
Artikelnummer. 15603998
Marke: Contec™ CNTXA4W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Contec™ CONTEXT™ Reinraum-Dokumentationsprodukte wurden entwickelt, um in Reinräumen Papier und Notizbücher zur Verfügung zu stellen, die das Kontaminationsrisiko reduzieren. Das CONTEXT™ Papier ist in den Größen 8.5 x 11 in., A4 und 11 x 17 in. erhältlich und verwendet Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose, das optimale Glätte und natürlich verbesserte Beschreibbarkeit bietet.
  • Hohe Helligkeit, hohe Deckkraft
  • Ultraniedrige Partikelbildung
  • Extrem niedriger Metalionengehalt
  • Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit
  • Hitzebeständig
  • Kompatibel mit Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdruckern
  • Kompatibel mit nassen und trockenen Kopiersystemen
  • Ideal für die Aufzeichnung von Notizen und Anweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose
Liniert Nein
Width (English) Page 8,3 in.
Länge (angloamerikanisch) Seite 11,7 in.
Farbe Weiß
Einbandfarbe Weiß
Abmessungen (L x B) A4 (210 x 297 mm)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Zum einmaligen Gebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufzeichnung von Notizen und Arbeitsanweisungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdrucker; Nass- und Trockenkopiersysteme
Neutrales Papier Ja
Produkttyp CONTEXT™ Reinraumdokumentation
Menge 250 Blatt/Packung, 10 Packungen/Karton
Größe A4.
Sterilität Unsteril
Gewicht (angloamerikanisch) 18 lbs.
Gewicht (metrisch) 67 gsm