Learn More
Contec™ CONTEXT™ Reinraumpapier und Notizbücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15673988 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Abmessungen (L x B):
5,5 x 8,5 in.
8,5 x 11 in.
A4 (210 x 297 mm)
Produkttyp:
CONTEXT™ Reinraumdokumentation
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
2500 Stück
Artikelnummer. 15673988
Marke: Contec™ CNBK5585W
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Contec™ CONTEXT™ Reinraum-Dokumentationsprodukte wurden entwickelt, um in Reinräumen Papier und Notizbücher zur Verfügung zu stellen, die das Kontaminationsrisiko reduzieren. Das CONTEXT™ Papier ist in den Größen 8.5 x 11 in., A4 und 11 x 17 in. erhältlich und verwendet Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose, das optimale Glätte und natürlich verbesserte Beschreibbarkeit bietet.
  • Hohe Helligkeit, hohe Deckkraft
  • Ultraniedrige Partikelbildung
  • Extrem niedriger Metalionengehalt
  • Hohe Reißfestigkeit und Zugfestigkeit
  • Hitzebeständig
  • Kompatibel mit Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdruckern
  • Kompatibel mit nassen und trockenen Kopiersystemen
  • Ideal für die Aufzeichnung von Notizen und Anweisungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material Munising Bondmaterial aus synthetischer polymergesättigter Cellulose
Liniert Ja
Width (English) Page 5,5 in.
Länge (angloamerikanisch) Seite 8,5 in.
Farbe Weiß
Einbandfarbe Weiß
Material der Abdeckung Kunststoff
Abmessungen (L x B) 5,5 x 8,5 in.
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Zum einmaligen Gebrauch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Aufzeichnung von Notizen und Arbeitsanweisungen
Zur Verwendung mit (Geräte) Standard- und Hochgeschwindigkeitslaserdrucker; Nass- und Trockenkopiersysteme
Anzahl Seiten 50
Neutrales Papier Nein
Produkttyp CONTEXT™ Reinraumdokumentation
Menge 20 Notizbücher/Karton
Sterilität Unsteril
Gewicht (angloamerikanisch) 18 lbs.
Gewicht (metrisch) 67 gsm