Learn More
SymLine Kontinuierliche Füllstandskontrolle Zubehör
Click to view available options
Enthält:
1 x Klammer, 1 Ring mit ID 10 mm
1 x Bananenstecker, 1 x Klammer
1 x Klemme, 1 x Ring mit 5 mm ID
1 x Klemme, 1 x Taste plµg
2 x 10 mm-Druckknöpfe
2 x Klammern
ATEX Zone 0, ATEX Ex II 1 G Ex ia IIC T1-T6 Ga
Anschlussstück für kontinuierliche Füllstandskontrolle (502042)
Erdungskabel (Druckknopfanschluss)
Erdungskabel und Klammer
Füllstandsmessung mit ATEX-Lizenz, II 2 G EEx ia IIC T1-T6, NAMUR
Produkttyp:
Abfall-Sicherheitsverschluss
Antistatische Bodenmatte
Erdungsband
Erdungskabel
Erdungsstecker
Kapazitiver Scheibensensor
Kapazitiver Stabsensor
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Kontinuierliche Füllstandsmessung - permanente Überwachung von nicht transparenten Kanistern - kein Problem mit der kontinuierlichen Füllstandsregelung!
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Antistatische Bodenmatte, Ethylenvinylacetat, Abmessungen (B x H x T): 610 x 1220 x 3 mm |
| Länge (metrisch) | 1,22 m |
| Breite (metrisch) | 610 mm |
| Enthält | Erdungskabel (Druckknopfanschluss) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Beseitigung/Ableitung statischer Aufladung |
| Produkttyp | Antistatische Bodenmatte |