Learn More
Megro™ CONTOUR NEXT™ 2.5-ml-Kontrolllösung
Artikelnummer. 15977371
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllstand:
Hoch
Niedrig
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllstand
15977371 Niedrig
15967371 Hoch
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15977371 Lieferant Megro™ Lieferanten-Nr. BDE84168689
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt zur Überprüfung der Genauigkeit von Glukosemessgeräten und Teststreifen.
  • Einfach einen Tropfen Lösung zu einem Teststreifen hinzufügen und einen Standardtest ausführen
  • Erhältlich in Hoch- und NiedrigFormulierungen
  • Zur Verwendung mit CONTOUR™ XT- und CONTOUR NEXT USB-Blutzuckermessgeräten
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Überprüfung der Genauigkeit von Blutzuckermessgeräten und -streifen
Füllstand Niedrig
Verpackungsart 1 Stück/Packung
Menge 2,5 mL