Learn More
Megro™ CONTOUR NEXT™ 2.5-ml-Kontrolllösung
Click to view available options
Füllstand:
Hoch
Niedrig
Beschreibung
- Einfach einen Tropfen Lösung zu einem Teststreifen hinzufügen und einen Standardtest ausführen
- Erhältlich in Hoch- und NiedrigFormulierungen
- Zur Verwendung mit CONTOUR™ XT- und CONTOUR NEXT USB-Blutzuckermessgeräten
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Überprüfung der Genauigkeit von Blutzuckermessgeräten und -streifen |
| Füllstand | Niedrig |
| Verpackungsart | 1 Stück/Packung |
| Menge | 2,5 mL |