Learn More
Bollé Safety Contour™ Schutzbrille
Artikelnummer. 11795677 Alle ansehen Bollé Safety Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei, Kratzfest
Kratzfest
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Packungsgröße
11795677 Kratzfest 1 Stück
15511956 Kratzfest 10 Stück
11775677 Beschlagfrei, Kratzfest 1 Stück
15501956 Beschlagfrei, Kratzfest 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11795677 Lieferant Bollé Safety Lieferanten-Nr. CONTESP
Discount Lab Supplies
Verwenden Sie den Aktionscode 28170
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Robuste, schützende, modische, bequeme und leichte CONTOUR™ Schutzbrille mit einer Stärke von 21 g sind für perfekte optische Qualität mit Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften zertifiziert.
  • Erhältlich mit einer durchsichtigen Polycarbonat-Glas mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung oder einem getönten ESP-Polycarbonat-Glas mit Antikratz-Beschichtung
  • ESP-Beschichtungsfilter 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA (UV-Sonnenlicht).
  • Mit Komfort-Nasensteg und -Bügeln aus TPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Europäische Norm
Linsenbeschichtung Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Anzahl pro Packung Je 1
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz Ja