Learn More
Decon™ Contrad 70 Flüssigwaschmittel
Artikelnummer. 15937922
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Packungsgröße
15937922 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15937922 Lieferant Decon™ Lieferanten-Nr. CON705
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Konzentriertes Flüssigwaschmittel. Ideal für die manuelle Reinigung im Labor, zum Einweichen oder für die Verwendung im Ultraschallbad. Zur Entfernung von Schmutz, Splitt, organischen Verunreinigungen, anorganischen Rückständen, Chemikalien und Lösungsmitteln von Glas, Eisenmetallen, Keramik und Kunststoffen.
  • Phosphat- und chlorfrei
  • Freispülend
  • Spezifikation
    Form Flüssig
    Volumen (metrisch) 5 l
    compliance-icons compliance-icons
    Produktidentifikator
    • Contrad 70
    Signalwort
    • Gefahr
    Gefahrenkategorie
    • Akute Toxizität Kategorie 4
    • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
    • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
    Gefahrenhinweis
    • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
    • H315-Verursacht Hautreizungen.
    • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
    Sicherheitshinweis
    • P284-[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
    • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
    • P305-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:.
    • P351-Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
    • P361-Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
    Ergänzende Informationen
    • MIXTURE LIST-Contain: Potassium hydroxide,Trisodium citrate dihydrate