Learn More
Invitrogen™ Control BACULOSOMES™ Plus Reagent
Artikelnummer. 11589236
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
11589236 5 mg 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11589236
Marke: Invitrogen™ P2315
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
BACULOSOMES™ Plus Reagenz, Kontrolle
Control BACULOSOMES™ Plus Reagent ist ein mikrosomales Präparat aus Insektenzellen, die mit einem Wildtyp-Baculovirus infiziert sind. Dieses Produkt eignet sich als Negativkontrolle für Assays, die mit unseren CYP450 BACULOSOMES™ Plus-Reagenzien durchgeführt werden.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke an Tieren und Menschen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie BACULOSOMES
Inhalt und Lagerung Aufbewahrung bei -80 °C
Produkttyp Bakterielles Mikrosom
Menge 5 mg
Format Flüssig
Versandbedingung Trockeneis
Forschungskategorie Toxikologie & Arzneimittelmetabolismus