Learn More
BD Biosciences™ Kontroll-Beads, Durchflusszytometer (CE/IVD)
Click to view available options
Menge:
30 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt für die Verwendung mit In-vitro-Diagnostikprodukten wie BD TriTEST™ Reagenzien und einem entsprechend ausgestatteten Durchflusszytometer zur Kontrolle bestimmter Elemente des absoluten Zählvorgangs.
- Insbesondere kann ein Wert für ein Kontroll-Bead, der außerhalb des erwarteten Bereichs liegt, auf einen Fehler beim Pipettieren oder auf ein Problem mit dem Wert aus den absoluten Zähl-Beads hinweisen.
- TruCOUNT Kontroll-Beads sind nicht als Ersatz für eine zelluläre Kontrolle gedacht.
- TruCOUNT Kontrollen können mit dem FACS Loader verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | TruCOUNT Control Beads reagieren empfindlich auf Kompensation, speziell in FL2-%FL1. Wenn keine Lyse-Verfahren/waschfreien Verfahren angewendet werden, ist auf eine ausreichende FL2-Helligkeit zu achten. Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht nach dem auf dem Fläschchen angegebenen Verfallsdatum verwenden. |
| Beschreibung | Geeignet für 30 Tests. |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Menge | 30 Tests |
| Größenverteilungen | Low Control-Bead: ca. 4,72 x 104 bis 5,25 x 104, Medium Control-Bead: 2,351 x 105 bis 2,635 x 105, High Control-Bead: 9,403 x 105 bis 1,0539 x 106 |