Learn More
HUBER Steuerkabel
Artikelnummer. 10664217
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Befehlsmodul
CC/Rs232 15 Pol
CP AIf/Offen
CP Rs485/Offen
Datenübertragung
EBENE – offenes Ende
POKO-Alarm/Comgate-Unistat
Schnittstelle PC zu seriell
Steuerkabel ECS Standby – offenes Ende
Tnt&Cc
Unipump/Unistat
Typ:
EBENE – offenes Ende
Steuerkabel
Steuerkabel ECS
Steuerkabel POKO
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
10664217 Steuerkabel ECS Standby – offenes Ende Steuerkabel ECS 1 Stück
10676327 EBENE – offenes Ende EBENE – offenes Ende 1 Stück
10059204 POKO-Alarm/Comgate-Unistat Steuerkabel POKO 1 Stück
10616527 CC/Rs232 15 Pol Steuerkabel 1 Stück
10115742 Befehlsmodul Steuerkabel 1 Stück
10262215 CP AIf/Offen Steuerkabel 1 Stück
10579245 CP Rs485/Offen Steuerkabel 1 Stück
10255632 Datenübertragung Steuerkabel 1 Stück
15142698 Schnittstelle PC zu seriell Steuerkabel 1 Stück
10073592 Tnt&Cc Steuerkabel 1 Stück
10110125 Unipump/Unistat Steuerkabel 1 Stück
11 options
Artikelnummer. 10664217
Marke: HUBER 9491
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
RS-232-Kabel, 3 m Länge
Kabellänge: 3m
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Steuerkabel ECS Standby – offenes Ende
Typ Steuerkabel ECS
Länge (metrisch) 3 m