Learn More
Buerkle™ Close-it™ Lebensmittelkontrolle& Pharma
Artikelnummer. 15396287 Alle ansehen Bürkle Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
150 x 150 mm
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Packungsgröße
15396287 150 x 150 mm 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15396287 Lieferant Buerkle™ Lieferanten-Nr. 53033023
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.66 €
    92.70 € / 250 Stück
    Sparen 3.96 €
    4% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kontrolldichtung Close-it Lebensmittel und Pharmazeutika mit einem für die Verwendung mit Lebensmitteln zugelassenen Klebstoff. Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
  • Verhindert zuverlässig das Auslaufen von Produkten nach der Probenahme.
  • Der Klebstoff entspricht den europäischen Richtlinien für Lebensmittel.
  • Schutzschicht aus Aluminiumfolie
  • Geeignet für die Probenahme von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Kosmetika, Lebensmittelzusatzstoffen und sogar Tiefkühlprodukten. – Kurz gesagt, für alle Anwendungsbereiche, in denen Sauberkeit von besonderer Bedeutung ist.
  • Entspricht den FDA-Richtlinien
  • Besonders geeignet für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA
Farbe Schwarz
Material Aluminum
Bedruckbare Seiten Front
Produkttyp Kontrollversiegelung
Sterilität Non-sterile
Anzeigetext Fill-in Fields
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lebensmittel
Form Quadratisch
Abmessungen (L x B) 150 x 150 mm
Länge (angloamerikanisch) 5.91 in.
Länge (metrisch) 150 mm
Breite (angloamerikanisch) 5.91 in.
Breite (metrisch) 150 mm
Gewicht (metrisch) 1,0925 kg