Learn More
Plas Labs™ Kontrollierte Klimakammer, für einen Anwender ARBEITSPLATZ
Artikelnummer. 10739304
Ansicht ändern
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
89 cm
Conditionnement:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tiefe (metrisch) unitSize
10739304 89 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10739304 Fournisseur Plas Labs™ Code fournisseur 855AC/EXP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Steuern Sie Ihre Atmosphäre manuell, wenn Sie mit sauerstoffempfindlichen Materialien in dieser Handschuhbox arbeiten. Die anaerobe Klimakammer der Plas Labs™ Handschuhbox 855 verwendet ein katalytisches Heizgerät, um Spurenelemente in Sauerstoff zu
  • 24-monatige Standardgarantie (gilt nicht für Handschuhe und Verbrauchsmaterialien)
  • Einteiliges durchsichtiges Oberteil aus Acryl, als Formteil ausgeführt
  • Die selbstdichtenden Schnelltrennschalter ermöglichen dem Anwender, den Trockenzug zu wechseln, ohne störend in die Innenatmosphäre einzugreifen
  • Passender, vorgeformter, weißer Duroplastboden
  • Einstellbares Vakuummessgerät an der Transferkammer
  • Zwei Vakuumdruckpumpen, je eine für Transferkammer und Trockenzug
  • Vier Boden-Hauptablassventile zum Spülen
  • Der Trockenzug umfasst Polycarbonat-Kanister mit DesiSphere™
  • Die innere Tür der Transferkammer öffnet sich automatisch, wenn die Drücke zwischen Hauptkammer und Transferkammer ausgeglichen sind
  • Alle Bedienelemente sind beleuchtet
  • Die Transferkammer ist 12 Zoll lang und hat einen Durchmesser von 11 Zoll (Innendurchmesser)
  • Helle Beleuchtungsanlage (40,000Stunden garantierte Brenndauer der Lampe)
  • Steckdosenleiste; U.L. &CSA-Zulassung, Krankenhausqualität mit vier Anschlüssen
  • Weiße beidhändig tragbare Hypalon-Handschuhe
  • Alle Klemmen sind verstellbar, um Verschleiß auszugleichen
Spécification
Produkttyp Kammer für kontrollierte Atmosphäre
Tiefe (metrisch) 89 cm
Innentiefe (metrisch) 71 cm
Höhe (metrisch) 97 cm
Innenhöhe (metrisch) 66 cm
Volumen (metrisch) 489 l
Gewicht (angloamerikanisch) 250 lb.
Breite (metrisch) 140 cm
Innenbreite (metrisch) 104 cm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.