Learn More
Thermo Scientific™ Fleischbouillon (Cooked Meat Medium) (abgefüllt)
Artikelnummer. 12383793
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Stück/Packung
24 Stück/Packung
Packungsgröße:
1 Stück
100 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
12383793 24 Stück/Packung 1 Stück
12743586 100 Stück/Packung 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 12383793
Marke: Thermo Scientific™ BO0212E
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mit diesen nahrhaften, gebrauchsfertigen Flaschen können Sie aerobe und anaerobe Organismen züchten und pflegen.
Anzucht und Haltung aerober und anaerober Organismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Fleischbouillon in gebrauchsfertigen Flaschen. Das Nährmedium enthält für die Kultivierung von anaeroben und aeroben Organismen Herzgewebe, Fleischextrakte, Pepton und Glucose. Sie kann das Wachstum von Bakterien aus sehr kleinen Inokula einleiten und die Lebensfähigkeit von Kulturen über lange Zeiträume aufrechterhalten.1 Mischkulturen von Bakterien überleben in Fleischbouillon, ohne die langsamer wachsenden Organismen zu verdrängen.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger und vorgefüllter Flaschen mit Fleischbouillon.
  • Geeignet für das primäre Wachstum und die Haltung von aeroben und anaeroben Organismen.
  • Erhält über einen langen Zeitraum die Lebensfähigkeit von Organismen und ist für die Stammerhaltung anaerober Stammorganismen nützlich.
  • Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
  • Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
  • Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate
Die Zugabe von Glucose zu der Formulierung ermöglicht innerhalb kurzer Zeit ein schnelles und starkes Wachstum anaerober Bakterien und führt zu einem schnelleren Nachweis wichtiger Anaerobier. Das verbesserte Wachstum verbessert auch die Identifizierung von anaeroben Bakterien per GLC.
Die verbesserte Klarheit des Bouillon-Überstands ermöglicht eine frühere Erkennung von Wachstum. Dies gilt bei den meisten Organismen insbesondere für stärkeres Wachstum. Langsamer wachsende Isolate führen innerhalb von 45 Stunden Inkubation zu einem nachweisbaren Wachstum.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Stroh, leichter Dunst
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Beschreibung Fleischbouillon (Cooked Meat Medium) (abgefüllt)
Format Universalflaschen
Herstellungsort Vereinigtes Königreich
Produkttyp Agar
Füllgewicht 10.0 g + 0.3 g
Verpackungsart Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton
Menge 24 Stück/Packung