Learn More
Thermo Scientific™ Fleischbouillon (Cooked Meat Medium) (abgefüllt)
Beschreibung
Anzucht und Haltung aerober und anaerober Organismen mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Fleischbouillon in gebrauchsfertigen Flaschen. Das Nährmedium enthält für die Kultivierung von anaeroben und aeroben Organismen Herzgewebe, Fleischextrakte, Pepton und Glucose. Sie kann das Wachstum von Bakterien aus sehr kleinen Inokula einleiten und die Lebensfähigkeit von Kulturen über lange Zeiträume aufrechterhalten.1 Mischkulturen von Bakterien überleben in Fleischbouillon, ohne die langsamer wachsenden Organismen zu verdrängen.
Kein Autoklavieren und Dispensieren notwendig dank praktischer, gebrauchsfertiger und vorgefüllter Flaschen mit Fleischbouillon.
- Geeignet für das primäre Wachstum und die Haltung von aeroben und anaeroben Organismen.
- Erhält über einen langen Zeitraum die Lebensfähigkeit von Organismen und ist für die Stammerhaltung anaerober Stammorganismen nützlich.
- Praktisch: Die vorgefüllten Flaschen können sofort verwendet werden.
- Einfach: Anwenderfreundlich mit minimalem Schulungsaufwand.
- Lange Haltbarkeit: bis zu 12 Monate
Die Zugabe von Glucose zu der Formulierung ermöglicht innerhalb kurzer Zeit ein schnelles und starkes Wachstum anaerober Bakterien und führt zu einem schnelleren Nachweis wichtiger Anaerobier. Das verbesserte Wachstum verbessert auch die Identifizierung von anaeroben Bakterien per GLC.
Die verbesserte Klarheit des Bouillon-Überstands ermöglicht eine frühere Erkennung von Wachstum. Dies gilt bei den meisten Organismen insbesondere für stärkeres Wachstum. Langsamer wachsende Isolate führen innerhalb von 45 Stunden Inkubation zu einem nachweisbaren Wachstum.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Stroh, leichter Dunst |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Beschreibung | Fleischbouillon (Cooked Meat Medium) (abgefüllt) |
| Format | Universalflaschen |
| Herstellungsort | Vereinigtes Königreich |
| Produkttyp | Agar |
| Füllgewicht | 10.0 g + 0.3 g |
| Verpackungsart | Vierundzwanzig Universal-Flaschen mit Schraubverschluss in einem Karton |
| Menge | 24 Stück/Packung |