Learn More
Epredia™ Cool-Cut
Artikelnummer. 11336770 Alle ansehen Epredia Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Produkttyp:
LTQ-Zubehör
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp Packungsgröße
11336770 LTQ-Zubehör -
12617886 LTQ-Zubehör 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11336770 Lieferant Epredia™ Lieferanten-Nr. 771110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4485.00 €
    2128.22 € / 1 Stück
    Sparen 2356.78 €
    52% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit dem Epredia™ Cool-Cut Zubehör können Sie eine niedrige, gleichbleibende Temperatur der Paraffinblöcke während des Schneidens aufrechterhalten.
  • Passt direkt auf den Probenzylinder der Rotationsmikrotomlinie
  • Kann als universelle Kassettenklemme oder als Standard-Probenklemme ausgestattet werden
  • Effektiv, wenn längere Schnittzeiten am Mikrotom erforderlich sind, um Einzel- oder Serienschnitte durch den Paraffinblock durchzuführen
Im Lieferumfang enthalten:
  • Peltier-Element mit integrierter Probenklemme
  • Ausgleichsgewichte
  • Spannungsversorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp LTQ-Zubehör
Zur Verwendung mit (Geräte) Epredia Mikrotome