Learn More
Corning™ CoolBox™ XT Systeme
Artikelnummer. 15582801
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Enthält:
Halter und ein Kühlkern
Halter und zwei Kühlkerne
Kühlbox 2XT-System, Kühlgestell PCR96, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M-PCR
Kühlbox XT-System, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Produktlinie:
CoolBox 2XT
CoolBox XT
Kühlbox 2XT PCR-System
Kühlbox XT M24-System
Kühlbox XT PCR-Streifen-System
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15582801
Marke: Corning™ 432033
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Zum Kühlen oder Einfrieren von Proben ohne Eis, Strom oder Batterien.
  • Einsetzbar für eine Vielzahl von Probenformaten und Temperaturen
  • Die modulare Bauweise ermöglicht die Aufnahme vieler Probenröhrchen und -platten
  • Ein Corning XT Cooling Tore ermöglicht die Aufbewahrung im gekühlten Zustand bis zu 16 oder im gefrorenen Zustand bis zu 8 Stunden
  • Das Risiko von Kreuzkontaminationen wird verringert
  • Systeme mit einfacher oder doppelter Kapazität lieferbar
  • Interne Kühl- oder Gefrierkerne sorgen für Kühlzeiten von 0.5 bis 4 Stunden oder das Einfrieren von Proben bei -20 bis 0°C
  • Zur Verwendung mit Trockeneis
  • Kompatibel mit Corning CoolRack™ und Corning CoolSin™ Wärmeleitenden Probenmodulen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Benchtop-Kühlsystem
Farbe Grün
Typ Cool Box
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ermöglicht Kühlung für 16 Stunden, Einfrieren für 8 Stunden
Aufnahmevermögen 96 (1.5 to 2 mL Microfuge Tubes)
Enthält Kühlbox 2XT-System, Kühlgestell PCR96, SBS-kompatibles Kühlgestell XT M24
Produktlinie Kühlbox 2XT PCR-System
Gewicht (metrisch) 7 kg