Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ XT System
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-6956027
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Rosa
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Schließen des Deckels bei zusätzlicher Verwendung des Verlängerungskragens nicht möglich
Artikelnummer. 15582851
Marke: Corning™ 432083
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schließen des Deckels bei zusätzlicher Verwendung des Verlängerungskragens nicht möglich
Zur Verwendung mit dem CoolBox™ XT System. Der Corning™ Verlängerungskragen ist erforderlich, wenn Sie höhere CoolRack™ Röhrchenmodule und große Röhrchen im CoolBox System verwenden.
  • Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
  • Magnetisierter Kragen
  • Haftet leicht auf dem Geräteboden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Violett
Form Rechteck
Typ Verlängerungsaufsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden
Zur Verwendung mit (Geräte) CoolBox XT und CoolBox 2XT
Menge 1/Packung
Abmessungen (L x B x H) 20,0 x 16,0 x 7,0 cm (7,8 x 6,2 x 2,7 in.) Innen: 14,0 x 9,4 x 7,0 cm (5,5 x 3,7 x 2,7 in.)
Länge (angloamerikanisch) 7,8 in.
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 6,2 in.
Breite (metrisch) 16 cm
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (metrisch) 7 cm