Learn More
Corning™ CoolCell™ FTS30 Fläschchenbehälter zum Einfrieren von Zellen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15522781
Ansicht ändern
Click to view available options
Farbe:
Grün
Orange
Purpur
Rosa
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Packungsgröße
15522781 Grün 1 Stück
15502781 Purpur 1 Stück
15512781 Orange 1 Stück
15532781 Rosa 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15522781 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    604.00 €
    556.87 € / 1 Stück
    Sparen 47.13 €
    7% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die Vials erreichen ein gleichmäßiges und reproduzierbares °Gefrierprofil von -1 °C/Minute, und die Temperaturprofile sind hochgradig reproduzierbar.
Corning CoolCell In Kombination mit einem -80 °C Gefrierschrank ermöglicht dies ein alkoholfreies Einfrieren mit einer Rate von -1 °C/Minute, was ideal für die Kryokonservierung der meisten Zellen und Zelllinien ist. Durch die Kombination von vernetztem Polyethylenschaum mit gleichmäßiger Dichte, einem festen Kern und radialer Symmetrie der Ampulle werden konsistente und reproduzierbare Gefrierprofile erzielt. Der Schaum ist nicht saugfähig und führt zu keiner nennenswerten Veränderung der Umgebung im Gefrierschrank; dadurch werden nahegelegene gefrorene Proben geschützt. Die Entnahme der Ampullen erfolgt durch Umdrehen des Geräts, sodass die Ampullen herausgleiten.
Merkmale: Einzigartige Merkmale der kontrollierten Einfrierung mit Corning™ CoolCell™ enthalten:
  • Anwenderfreundlich
  • Alkohol- und flüssigkeitsfreies Einfrieren
  • Geringere Nutzungskosten als bei alkoholbasierten Geräten
  • Hohe Zellausbeute und Zelllebensfähigkeit
  • Reproduzierbarkeit
  • Einfache und konsistente Methode zur Standardisierung des kontrollierten Einfrierens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Material Polyethylen-Schaumstoff
Form Rund
Typ Gefrierschrank
Aufnahmevermögen 30 (Standard 1 bis 2 ml Kryoröhrchen)
Menge 1/Packung, 1/Karton
Abmessungen (L x B) 16,5 x 11,5 cm
Länge (metrisch) 16,5 cm
Breite (metrisch) 11,5 cm
Durchmesser (metrisch) Well 12,7 mm
Gewicht (metrisch) 1 kg