Learn More
Eppendorf™ Zentrifuge 5427 R
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Enthält:
mit Rotor FA-45-12-17
Modell:
Centrifuge 5427 R (EU-IVD), Drehknöpfe
Zentrifuge 5427 R, Drehknöpfe
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Beschreibung
Rotorkapazität: 48 × 1,5/2,0 mL, 12 × 5,0 mL; Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches DeckelschließenMax. Geschwindigkeit: 25.001 × g (16.220 rpm) Die hohe Kapazität des 48-Platz-Rotors resultiert in deutlich höherer Produktivität und spart somit wertvolle ZeitErgonomische Bedienung des komfortablen Softtouch-DeckelverschlussesTemperaturbereich von -11 °C bis 40 °CFastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen der Zentrifuge, z. B. von ∼ 23 °C auf 4 °C in nur 11 MinutenVerlängerung der Kompressorlebensdauer und Senkung des Energieverbrauchs durch Programmierungsoption, dass ECO shut-off nach 1, 2, 4 oder 8 Stunden Inaktivität aktiviert wirdIntegrierter Kondensatablauf verhindert WasseransammlungAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Sicherheit
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 48 x 1,5/2 ml |
| Max. RZB | 25.001 × g |
| Display | Großes LCD |
| Außenhöhe (angloamerikanisch) | 10 in. |
| Außenhöhe (metrisch) | 25.4 cm |
| Geräuschpegel | < 46dB(A) mit Rotor F-45-48-11 |
| Zeitschaltuhr | 10 sec. bis 9:59 h |
| Außenbreite (angloamerikanisch) | 12,6 in. |
| Außenbreite (metrisch) | 31.9 cm |
| Temperaturbereich | -11 bis +40 °C |
| Mehr anzeigen |
Die Zentrifuge 5427 R ist eine nicht-automatische Zentrifuge zur Trennung flüssiger Stoffgemische vom menschlichen Körper und ist speziell für die Verwendung als Zubehör in Verbindung mit einem In-vitro-Diagnostikgerät und für die bestimmungsgemäße Verwendung vorgesehen. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der EU-Verordnung zur In-vitro-Diagnostik (IVDR) 2017/746. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.