Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ 2XT System
Beschreibung
- Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
- Magnetisierter Kragen
- Haftet leicht auf dem Geräteboden
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Verlängerungsmanschette |
| Typ | Magnetisierte Verlängerungsmanschette |
| Farbe | Violett |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Anzahl pro Karton | 1/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verlängerung der Höhe von CoolBox™ eisfreie Kühlsysteme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox 2XT-System |
| Abmessungen (L x B x H) | 21,0 x 14,3 x 7,0 cm |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 26,5 x 20,0 x 7,0 cm |