Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ 2XT System
Zur Verwendung mit dem CoolBox™ 2XT System. Der Corning™ Verlängerungskragen ist erforderlich, wenn Sie höhere CoolRack™ Röhrchenmodule und große Röhrchen im CoolBox System verwenden.
Marke:  Corning™ 432088
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15532861
  • 125.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Schließen des Deckels bei zusätzlicher Verwendung des Verlängerungskragens nicht möglich
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
  • Magnetisierter Kragen
  • Haftet leicht auf dem Geräteboden
Spezifikation
Spezifikation
Verlängerungsmanschette
1/Packung
Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden
Innenraum: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in.)
Grün
1/Karton
CoolBox 2XT-System
26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in.)