Learn More
Corning™ Verlängerungsaufsatz für CoolBox™ 2XT System
Beschreibung
- Höhenauszug für hohe Röhrchenmodule
- Magnetisierter Kragen
- Haftet leicht auf dem Geräteboden
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Verlängerungsaufsatz |
| Farbe | Rosa |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Anzahl pro Karton | 1/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Erweitern Sie die Höhe, wenn Sie hohe Röhrenmodule verwenden |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox 2XT-System |
| Abmessungen (L x B x H) | Innenraum: 21,0 x 14,3 x 7,0 cm (8,2 x 5,6 x 2,7 in.) |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 26,7 x 20,0 x 7,0 cm (6,5 x 7,8 x 2,7 in.) |