Learn More
Corning™ Gefrierkartuschen für das CoolBox™ 30 Kühlsystem
Description
Nur noch in begrenzten Mengen verfügbar. Jetzt mit hohem Rabatt kaufen.
Gefrierkartusche für CoolBox, grün, 3/Packung
Specifications
Specifications
| Typ | Kühlkartusche |
| Farbe | Grün |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Anzahl pro Karton | 3/Karton |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfrieren |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | CoolBox 30 Kühlsystem |
| Abmessungen (L x B x H) | 10,8 x 10,2 x 2,5 cm (4,3 x 4,0 x 1,0 in.) |