Learn More
MP BIOMEDICALS CoolPrep Adapter-Unterteil
Artikelnummer. 15742432 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
FastPrep-24
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15742432 FastPrep-24 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15742432 Lieferant MP BIOMEDICALS Lieferanten-Nr. 116002528B
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ersatz-Unterteil CoolPrep Adapter. Fasst 24 x 2 ml Röhrchen.
  • Ersatz-Unterteil CoolPrep Adapter.
  • Fasst 24 x 2 ml Röhrchen.
Nutzungshinweis:
  • Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp CoolPrep™ Adapter
Zur Verwendung mit (Geräte) FastPrep-24
Aufnahmevermögen 24 Röhrchen (2 ml)