Learn More
Corning™ CoolRack™ CF Kryoröhrchen- und FACS-Röhrchenmodule
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 Kryogene Durchstechflaschen oder FACS-Röhrchen
30 Kryogene Durchstechflaschen oder FACS-Röhrchen
45 Kryogene Durchstechflaschen oder FACS-Röhrchen
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 45 Kryogene Durchstechflaschen oder FACS-Röhrchen |
| Bauweise/Design | Gehäuse CF45 |
| Typ | Kryoröhrchen, FACS-Röhrchenmodul |