Learn More
Corning™ CoolRack™ M Module für Mikrozentrifugenröhrchen
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15562811
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 x 1,5- oder 2-ml-MCT-Röhrchen
15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
24 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen; SBS-kompatibel
30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
6 x 1,5- oder 2-ml-MCT-Röhrchen
6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
90 x 1,5- oder 2-ml-MCT-Röhrchen
96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1
Farbe:
Grau
Grün
Orange
Bauweise/Design:
Gehäuse M15
Gehäuse M24
Gehäuse M30
Gehäuse M6
Gehäuse M90
Gehäuse M96
Packungsgröße:
1 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Farbe Bauweise/Design unitSize
15562811 30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Grau Gehäuse M30 1 Stück
15592801 6 x 1,5- oder 2-ml-MCT-Röhrchen Grau Gehäuse M6 1 Stück
15502811 6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Grün Gehäuse M6 1 Stück
15512811 6 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Orange Gehäuse M6 1 Stück
15522811 15 x 1,5- oder 2-ml-MCT-Röhrchen Grau Gehäuse M15 1 Stück
15532811 15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Grün Gehäuse M15 1 Stück
15542811 15 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Orange Gehäuse M15 1 Stück
15552811 24 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen; SBS-kompatibel Grau Gehäuse M24 1 Stück
15572811 30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Grün Gehäuse M30 1 Stück
15582811 30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen Orange Gehäuse M30 1 Stück
15592811 90 x 1,5- oder 2-ml-MCT-Röhrchen Grau Gehäuse M90 1 Stück
15502821 96 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen mit A bis H und 1 bis 12 1 Grau Gehäuse M96 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15562811 Lieferant Corning™ Lieferanten-Nr. 432041
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die wärmeleitenden Mikrozentrifugenröhrchenmodule kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden.
Platzieren Sie das CoolRack-Modul direkt auf einer Temperaturquelle zwischen -196 und >100°C und es passt sich schnell an diese Temperatur an.
  • Gewährleistet bei Kühlung, Schockgefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1°C in allen Röhrchen
  • Alle CoolRack-Module können autoklaviert, hochhitzesterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektions- oder Laborreinigungsmitteln dekontaminiert werden.
  • Zu den empfohlenen Anwendungen gehören Kühlreagenzien wie Restriktionsenzyme, dNTPs und Antikörper, alkoholfreies Trockeneis-Schockgefrieren von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben sowie die Kryoröhrchensortierung in flüssigem Stickstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grau
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Tisch
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrozentrifugenröhrchen
Aufnahmevermögen 30 x 1.5 oder 2 ml-Mikrozentrifugenröhrchen
Array 5 × 6
Bauweise/Design Gehäuse M30
Typ Module für Mikrozentrifugenröhrchen