Learn More
Corning™ CoolRack™ M-PF Module für konische Röhrchen
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
15 x 1.5 ml konische Röhrchen
30 x 1.5 ml konische Röhrchen
30 x 500 μl-Röhrchen, konisch
Bauweise/Design:
Gehäuse M15-PF
Gehäuse M30-PF
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Module kompensieren die von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 30 x 500 μl-Röhrchen, konisch |
| Bauweise/Design | Gehäuse M30-PF |
| Typ | Wärmeleitmodul für konische Röhrchen |