Learn More
Corning™ CoolRack™ Hohe Module
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen, leichtes isoliertes Modul
12 x 5 ml-Zentrifugenröhrchen, SBS-kompatibel
4 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
9 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Ein 250 ml-Zentrifugenröhrchen
Eine Easy Grip 250 ml-Lagerflasche
Bauweise/Design:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
- Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
- Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
- Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen, leichtes isoliertes Modul |
| Bauweise/Design | CoolRack L |
| Typ | Hohes Modul |