Learn More
Corning™ CoolRack™ Hohe Module
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15562831
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen, leichtes isoliertes Modul
12 x 5 ml-Zentrifugenröhrchen, SBS-kompatibel
4 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
9 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Ein 250 ml-Zentrifugenröhrchen
Eine Easy Grip 250 ml-Lagerflasche
Bauweise/Design:
CoolRack 15 ml
CoolRack 250 ml
CoolRack 250 ml PF
CoolRack 50 ml
CoolRack L
CoolRack XT 5 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Bauweise/Design unitSize
15562831 9 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen CoolRack 15 ml 1 Stück
15552831 12 x 5 ml-Zentrifugenröhrchen, SBS-kompatibel CoolRack XT 5 ml 1 Stück
15572831 4 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen CoolRack 50 ml 1 Stück
15582831 Ein 250 ml-Zentrifugenröhrchen CoolRack 250 ml PF 1 Stück
15592831 Eine Easy Grip 250 ml-Lagerflasche CoolRack 250 ml 1 Stück
15532841 12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen, leichtes isoliertes Modul CoolRack L 1 Stück
6 options
Artikelnummer. 15562831
Marke: Corning™ 432061
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
  • Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
  • Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
  • Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
  • Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 9 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
Bauweise/Design CoolRack 15 ml
Typ Hohes Modul