Learn More
Coomassie Blue G250, für Elektrophorese, (Page Blue G90), C.I. 42655, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101520 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10101520 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10101520 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/P541/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 6104-58-1
Farbe Dunkelblau
pH-Bereich 5,5 bis 6,5
Form Pulver/Feststoff
Schmelztemperatur 100 °C/212 °F
Molekulargewicht 854,02g/mol
Menge 25 g
Produkttyp Protein-Färbung