Learn More
Coomassie Blue R250, für Elektrophorese, (Page Blue 83) C.I. 42660, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10632261 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10632261 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10632261 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. C/P540/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Verwendung in Färbeproteinen in SDS-PAGE-Gelen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 6104-59-2
Farbe Dunkelblau
pH-Bereich 6,2
Form Pulverförmiger Feststoff
Schmelztemperatur 174 °C/345,2 °F
Molekulargewicht 825,96g/mol
Menge 25 g
Produkttyp Protein-Färbung