Learn More
Coomassie Brillantblau G-250, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11475951 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11475951 100 g -
11455951 5 g -
11441642 10 g 10 Gramm
11465951 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11475951 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219034380
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nützlicher Farbstoff für SDS-Gele, da er Proteine mit minimaler Hintergrundfarbe leicht färbt
  • Proteinfärbemittel in der Elektrophorese.
  • Wird im farbstoffbindenden Bradford Proteinassay verwendet.
  • Ein Mechanismus für die Farbstoffbindung an Protein wurde vorgeschlagen, basierend auf der Messung Coomassie der Absorbanzspektren von Brilliant Blue G-250 (CBBG) während der Titration des Farbstoffreagens in Abwesenheit von Protein und dessen Reaktion auf verschiedene Polyaminosäuren.
  • Brilliant Blue G wird zur Bestimmung der kritischen Mizellenkonzentration von Reinigungsmitteln verwendet.
Chemische Identifikatoren
CAS 6104-58-1
Summenformel C47H48N3NaO7S2
MDL-Nummer MFCD00078482
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Coomassie Brilliant Blue G-250
Verlust bei Trocknung 0.045
UV-VIS λ Max (Methanol) 608 ±3 nm
Beilstein 5230822
Synonym Acid Blue 90, Coomassieg250, CBBG
Farbe Dunkelrotviolett
Löslichkeitsinformationen Löslich in heißem Wasser (50 mg/ml), Ethanol (40 mg/ml), Methanol und 10 % Trichloressigsäure. Löslich in Wasser (1 mg/ml) und ergibt eine dunkelblaue Lösung.
Menge 100 g
InChI-Schlüssel CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
Physikalische Form Pulver
Molekulargewicht (g/mol) 854.02
Güte Not Available