Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Chemischer Name oder Material | Coomassie Brilliant Blue R-250 |
| Namenshinweis | Vor Luft schützen, um die Absorption von Kohlendioxid zu vermeiden. |
| Prozentgehaltsbereich | ∽50 % |
| Farbe | Braun bis Purpur |
| Menge | 500 g |
| Physikalische Form | Pulver |
| Formelmasse | 826 |
| Güte | Not Available |