Learn More
CoorsTek™ Mörser aus Porzellan
Artikelnummer. 11740269 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
145 ml (4.9 oz.)
Außendurchmesser (angloamerikanisch):
3.54 Zoll
Höhe (angloamerikanisch):
2,75 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Außendurchmesser (angloamerikanisch) Höhe (angloamerikanisch) unitSize
11740269 145 ml (4.9 oz.) 3.54 Zoll 2,75 in. 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 11740269
Marke: CoorsTek™ 1782004
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Mit Ausgießer
Mit Ausgießer
  • Außen verglast mit Ausnahme des Bodens; innen rau
  • Ideal für pharmazeutische Anwendungen
Bestellinformation
Ohne Stößel; separat zu bestellen
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 145mL
Ausführung Außen glasiert, außer unten
Kapazität (angloamerikanisch) 4.9 oz.
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 3.54 Zoll
Außendurchmesser (metrisch) 9 cm
Produkttyp Mörtel
Material Porzellan
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für pharmazeutische Anwendungen
Höhe (angloamerikanisch) 2,75 in.
Höhe (metrisch) 7 cm
Fassungsvermögen 145 ml (4.9 oz.)