Beschreibung
Mit Ausgießer
- Außen verglast mit Ausnahme des Bodens; innen rau
- Ideal für pharmazeutische Anwendungen
Bestellinformation
Ohne Stößel; separat zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 145mL |
| Ausführung | Außen glasiert, außer unten |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 4.9 oz. |
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 3.54 Zoll |
| Außendurchmesser (metrisch) | 9 cm |
| Produkttyp | Mörtel |
| Material | Porzellan |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ideal für pharmazeutische Anwendungen |
| Höhe (angloamerikanisch) | 2,75 in. |
| Höhe (metrisch) | 7 cm |
| Mehr anzeigen |