Learn More
Karl Hecht™ Coplin-Behälter
Artikelnummer. 10683141
Ansicht ändern
Click to view available options
Gerät fasst:
10 Objektträger
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gerät fasst
10683141 10 Objektträger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10683141 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 42470010
Bringen Sie Ihre Forschung im Bereich erneuerbare Energien voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28029
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Färben Sie Objektträger in Sets mit dieser Färbeschale. Karl Hecht™ Coplin-Jar fasst bis zu 10 Mikroskop-Objektträger und enthält eine Abdeckung.
  • Coplin-Behälter.
  • Fasst bis zu 10 Mikroskopobjektträger.
  • Mit Deckel geliefert.
Spezifikation
Typ Färbebehälter
Gerät fasst 10 Objektträger
Höhe (angloamerikanisch) 76mm
Höhe (metrisch) 76 mm
Enthält Deckel
Breite (metrisch) 26 mm