Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Coplin-Färbebehälter bietet Platz für 10 Objektträger Rücken an Rücken.
Merkmale:
- Durchmesser 40 mm (1,6 in.), konische Form
- Aus schwerem Klarglas mit Rillen an der Innenseite
Lieferumfang:
Schraubdeckel aus Kunststoff
Spezifikation
Spezifikation
| Verschluss inklusive | Inklusive Verschluss |
| Bodenform | Flach |
| Material | Glas |
| Typ | Coplin-Färbebehälter |
| Anzahl Objektträger | 10 |
| Durchmesser (angloamerikanisch) | 40 mm |
| Durchmesser (metrisch) | 1,6 in. |